Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer T1
Lysepuffer zur Isolierung und Reinigung genomischer DNA-Proben mit kompatiblen Kits (z. B. NucleoSpin™ Gewebekits, NucleoMag™ DNA Lebensmittel).
67.60 € - 196.00 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Konzentration | Bis zu 2 % |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Kits (z. B. NucleoSpin Gewebekits, NucleoMag DNA Lebensmittel) |
Zusammensetzung | Chemisches Gemisch in Wasser |
pH | 7,5 bis 8,5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15899137
|
Macherey-Nagel™
740940.100 |
100 mL |
67.60 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15809147
|
Macherey-Nagel™
740940.1000 |
1000 mL |
196.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Farblos | |
Kompatible Kits (z. B. NucleoSpin Gewebekits, NucleoMag DNA Lebensmittel) | |
7,5 bis 8,5 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Isolierung und Reinigung von DNA |
Bis zu 2 % | |
Chemisches Gemisch in Wasser | |
Geruchsneutral | |
Flüssigkeit | |
Lysepuffer T1 |