missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysozyme Antibody (LYZ/3942), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18624537 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18624537 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18624537 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314114PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lysozyme Monoclonal antibody specifically detects Lysozyme in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lysozyme
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon LYZ/3942
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.2.1.17, lysozyme, lysozyme (renal amyloidosis)1,4-beta-N-acetylmuramidase C, lysozyme C, LZM, renal amyloidosis
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human Lysozyme protein (around aa 18-147) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P61626)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4069
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.