Learn More
m-Kresol-d3 (Methyl-d3), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Cresol-d3 (methyl-d3) |
| CAS | 25026-32-8 |
| Summenformel | C7 D3 H5 O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | m-Cresol-d3 (methyl-d3), m-Cres-α,α,α-d3-ol (8CI), 3-(Methyl-d3)phenol, m-Cresol-d3, 1-Hydroxy-3-(methyl-d3)benzene, 3-Cresol-d3, m-Hydroxytoluene-d3, Metacresol-D3 (methyl-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-(Trideuteriomethyl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.1563 |
| Formelmasse | 111.0763 |