Learn More
m-Kresol-d3 (Methyl-d3), TRC
Artikelnummer. 30478848
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478848 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30478848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM78191710MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol-d3 (methyl-d3)
CAS 25026-32-8
Summenformel C7 D3 H5 O
Menge 10 mg
Synonym m-Cresol-d3 (methyl-d3), m-Cres-α,α,α-d3-ol (8CI), 3-(Methyl-d3)phenol, m-Cresol-d3, 1-Hydroxy-3-(methyl-d3)benzene, 3-Cresol-d3, m-Hydroxytoluene-d3, Metacresol-D3 (methyl-D3)
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cccc(O)c1
IUPAC-Name 3-(Trideuteriomethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 111.1563
Formelmasse 111.0763