Learn More
m-Kresolpurpur, Natriumsalz, 0.04 % w/v aq., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368957
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
600 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368957 100 mL 100 Milliliter
11420151 500 mL 500 Milliliter
11378957 6 x 100 mL 600 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038691.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-31-4
MDL-Nummer MFCD00005871
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol Purple sodium salt
Konzentration 0.04% w/v aq. soln.
Formelmasse 404.42
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig