Learn More
m-Kresolpurpur, Natriumsalz, wasserlöslich, rein, ACROS Organics™
43.70 € - 273.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-31-4
Summenformel C21H17NaO5S
MDL-Nummer MFCD00010177
Synonym m-Cresol Purple, sodium salt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10276730
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
199250050
5g Glasflasche
43.70 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10072460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
199250100
10g Glasflasche
71.50 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15179223
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
199250500
50g Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
62625-31-4
C21H17NaO5S
MFCD00010177
m-Cresol Purple, sodium salt
Spezifikation
m-Cresol Purple, sodium salt
C21H17NaO5S
m-Cresol Purple, sodium salt
Authentic
Pulver
Glasflasche
from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
5g
62625-31-4
MFCD00010177
Solubility in water: soluble.
404.4
Rein
Solubility in water: soluble.
Schwarz bis BraunOorange