Learn More
m-Kresolpurpur, Natriumsalz, wasserlöslich, rein
Artikelnummer. 10276730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10276730 5 g Glasflasche 5 Gramm
10072460 10 g Glasflasche 10 Gramm
15179223 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-31-4
Summenformel C21H17NaO5S
MDL-Nummer MFCD00010177
Synonym m-Cresol Purple, sodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol Purple, sodium salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 404.4
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Farbe Schwarz bis BraunOorange
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver