Learn More
m-Kresolpurpur, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445767
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445767 5 g 5 Gramm
11455767 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24338.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
m-Cresol Purple acts as a pH indicator dye. It plays an important role in spectrophotometric pH measurements. It operates in the pH ranges 1.2 - 2.8 (red to yellow) and 7.4 - 9.0 (yellow to violet). Further, it is employed to stain epithelial cells and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Kresolpurpur dient als pH-Indikatorfarbstoff. Es spielt eine wichtige Rolle bei der pH-Messung in der Spektralphotometrie. Es arbeitet im pH-Bereich von 1.2 bis 2.8 (rot bis gelb) und von 7.4 bis 9.0 (gelb bis violett). Darüber hinaus wird es zur Färbung von Epithelzellen und Proteinen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Natriumhydroxid-Lösung. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Übergangsintervall (Säure): pH 1.2 (rot) bis pH 2.8 (gelb); (alkalisch) pH 7.4 (gelb) bis pH 9.0 (violett).Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2303-01-7
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005871
InChI-Schlüssel OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73030
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol Purple
Beilstein 350314
Merck Index 14,2577
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and sodium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 382.44
Menge 5 g