Learn More
m-Isopropoxyaniline, TRC
Artikelnummer. 30393752
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30393752 5 g
30402581 25 g
30399697 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30393752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8229905G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41406-00-2
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
Synonym 3-(Isopropyloxy)aniline, 3-Isopropoxyaniline, 3-Isopropoxybenzenamine, m-(Isopropyloxy)aniline, m-Aminophenyl Isopropyl Ether
IUPAC-Name 3-propan-2-yloxyaniline
SMILES CC(C)Oc1cccc(N)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Isopropoxyaniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,10H2,1-2H3
Formelmasse 151.0997