missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

m-Nifedipine, TRC

Artikelnummer. 30137320
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137320 1 g 1 Gramm
17981795 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137320 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4570151G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 21881-77-6
Summenformel C17 H18 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.33
Synonym Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. B (EP), Nicardipine Hydrochloride Imp. C (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3,5-dimethyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, dimethyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, BAY-a 4339, Dimethyl 4-(m-nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, m-Nifedipine
IUPAC-Name dimethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-6-5-7-12(8-11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Formelmasse 346.1165
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.