Learn More
m-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352146
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352146 5 g 5 Gramm
11362146 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11352146
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03419.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 312619-56-0 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
m-Toluenesulfonic acid monohydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
m-Toluensulfonsäure-Monohydrat wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von starken Basen und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312619-56-0
Summenformel C7H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 190.213
MDL-Nummer MFCD00167130
InChI-Schlüssel GHLYGGIKYFLYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-toluenesulfonic acid monohydrate, m-toluenesulfonic acid hydrate, acmc-20akdl, m-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-toluenesulfonic acid 1-hydrate, 3-methylbenzenesulfonic acid hydrate 1:x, benzenesulfonicacid, 3-methyl-, hydrate 1:1
PubChem CID 53249652
IUPAC-Name 3-Methylbenzolsulfonsäure;hydrat
SMILES CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Siedepunkt 165°C (0.1 mmHg)
Brechungsindex 1.527
Menge 5 g
UN-Nummer UN2586
Beilstein 2208421
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: m-Toluenesulfonic acid monohydrate