Learn More
m-Toluidin, 99 %
28.50 € - 246.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 108-44-1
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00007808
InChI-Schlüssel JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
PubChem CID 7934
IUPAC-Name 3-Methylanilin
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11447976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14058.30
250g
28.50 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11437976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14058.0B
1000g
80.00 €
1000 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11457976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14058.0I
5000g
246.00 €
5000 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 27-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
m-Toluidin wird bei der Herstellung organischer Chemikalien verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von verschiedenen Farbstoffen und Pigmenten, Fotochemikalien, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Antioxidantien, Härtemittel sowie Beschleuniger für die Polymer- und Gummiindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2 g/l), (10 g/l bei 25 °C ).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
108-44-1
107.16
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
7934
CC1=CC=CC(N)=C1
C7H9N
MFCD00007808
m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
3-Methylanilin
Spezifikation
m-Toluidine
85°C (185°F)
1.567
-30°C
108-44-1
MFCD00007808
635944
m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
3-Methylanilin
7934
99%
0.992
Unpleasant
203°C to 204°C
250g
C7H9N
UN1708
14,9536
Soluble in water (2g/L),(10g/L at 25°C ).
CC1=CC=CC(N)=C1
107.16
107.16