missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

m-Tolylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047008
26.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
766-82-5
C9H8
116.16
MFCD01318174
RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
136600
1-Ethynyl-3-Methylbenzol
CC1=CC=CC(=C1)C#C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
766-82-5
C9H8
116.16
MFCD01318174
RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
136600
1-Ethynyl-3-Methylbenzol
CC1=CC=CC(=C1)C#C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material m-Tolylacetylene
Dichte 0.9
Siedepunkt 170°C to 175°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.544
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 2038007
Synonym 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'