Learn More
m-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021362
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
637-04-7
C7H11ClN2
158.63
MFCD00012932
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
3-methylphenylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazinium 1+ chloride, 3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-methylphenylhydrazine hcl, m-tolyhydrazine hydrochloride, 1-3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-tolylhydrazine hydrochloride, 3-methyl phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methylphenyl-, monohydrochloride
71562
(3-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
[H+].[Cl-].CC1=CC=CC(NN)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
637-04-7
C7H11ClN2
158.63
MFCD00012932
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
3-methylphenylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazine hydrochloride, m-tolylhydrazinium 1+ chloride, 3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-methylphenylhydrazine hcl, m-tolyhydrazine hydrochloride, 1-3-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 3-tolylhydrazine hydrochloride, 3-methyl phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methylphenyl-, monohydrochloride
71562
(3-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
[H+].[Cl-].CC1=CC=CC(NN)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material m-Tolylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼193°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3563995
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%