Learn More
m-Xylol-d10, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Xylene D10 |
| CAS | 116601-58-2 |
| Summenformel | C8 2H10 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | m-Xylene-d10 (6 CI), 4,6-Di(methyl-d3)benzene-1,2,3,5-d4, 1,2,3,5-Tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriomethyl)benzene, Perdeuterated 1,3-dimethylbenzene, Perdeuterated m-xylene, Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-di(methyl-d3)- |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,5-Tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriomethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.227 |
| Formelmasse | 116.141 g/mol |
| Mehr anzeigen |