missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

m-Xylol-D10, TRC

Artikelnummer. 30454177
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454177 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30454177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX749417100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material m-Xylene D10
CAS 116601-58-2
Summenformel C8 2H10
Menge 100 mg
Synonym m-Xylene D10, m-Xylene-d10 (6CI), 4,6-Di(methyl-d3)benzene-1,2,3,5-d4, 1,2,3,5-Tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriomethyl)benzene, Perdeuterated 1,3-dimethylbenzene, Perdeuterated m-xylene, Benzene-1,2,3,5-d4','4,6-di(methyl-d3)-
InChI-Formel InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1,2,3,5-Tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriomethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 116.227
Formelmasse 116.141
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.