Learn More
Applied Biosystems™ M13 Human, Reverse Primer, Desalted
Artikelnummer. 15524374 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15524374 25 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15524374 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A15634
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
M13 Rückwärtsprimer, entsalzt, Mensch
Verwenden Sie unser Hilfsmittel, um vorgefertigte Primer für PCR- und Sanger-Sequenzierung zu finden und zu bestellen.Diese Primer sind frei von SNPs und Dimern, zielspezifisch und für universelle PCR-Bedingungen geeignet. Sie können unverändert, mit M13-Schwanz, HPLC-aufgereinigt oder entsalzt bestellt werden.Alle Primer werden mittels Massenspektrometrie geprüft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Fest
Beschreibung M13 Human Reverse Desalted Primer, 25 nmol, fest, für PCR und Sanger-Sequenzierung
Produkttyp M13 Human Reverse DS Primer
Reinigungsverfahren Entsalzt
Reinheit Entsalzt
Primer Rückwärts-Primer
Menge 25 nmol
Güte HPLC
Form Fest