Beschreibung
Verwenden Sie unser Hilfsmittel, um vorgefertigte Primer für PCR- und Sanger-Sequenzierung zu finden und zu bestellen.Diese Primer sind frei von SNPs und Dimern, zielspezifisch und für universelle PCR-Bedingungen geeignet. Sie können unverändert, mit M13-Schwanz, HPLC-aufgereinigt oder entsalzt bestellt werden.Alle Primer werden mittels Massenspektrometrie geprüft.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Fest |
| Beschreibung | M13 Human Reverse HPLC Primer, 50 nmol, fest, für PCR und Sanger-Sequenzierung |
| Produkttyp | M13 Human Reverse HPLC Primer |
| Primer | Rückwärts-Primer |
| Menge | 50 nmol |
| Güte | HPLC |
| Form | Fest |