Learn More
Simport™ Scientific M480 Einweg-Einbettkassetten in Quickload™-Spenderboxen
Geeignet für das Halten und Identifizieren von Gewebeproben in Verarbeitungs- und Einbettverfahren
Marke:  Simport™ Scientific M480-12T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11611010
  • 174.00 € / 2000 Stück
Verfügbar ab
01-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
  • Geeignet für Standard-Metalldeckel (Kat.-Nr. M481)
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Aus Acetal
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
Spezifikation
2000
Aqua
Acetal