Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ HPLC-Säulenkit für Ionenaustausch und Größenausschluss bei der MAb-Analyse, 10 μm, 4 x 250 mm
Artikelnummer. 12729805
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12729805 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12729805 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 076197
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Säulenphase: Ionenaustausch und Größenausschluss
Vereinfachen Sie die Analyse und Charakterisierung monoklonaler Antikörper (mAb) mit dem MAb Analysis IEX und SEC Säulenkit. Dieses Kit enthält eine IEX-Säule (Ionenaustausch) und eine SEC-Säule (Größenausschluss). Die IEX-Säule ist für die hochauflösende und hocheffiziente Analyse von MAbs und ihren zugehörigen Varianten bestimmt, während die SEC-Säule für die Trennung von MAb-Monomeren, -Aggregaten und -Fragmenten ausgelegt ist. Dieses Kit ist für Forscher am Beginn ihrer MAb-Analyseprojekte geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 10 μm
Produktlinie MAbPac
Säulentyp Ionenaustausch und Größenausschluss
Phase Ionenaustausch und Größenausschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.