Learn More
MAB21L2 Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00010586-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165372
  • 518.16 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 24-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09983
Solution
10586
MAB21L2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAB21L2
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
65.23
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MIAAQAKLVYQLNKYYTERCQARKAAIAKTIREVCKVVSDVLKEVEVQEPRFISSLSEIDARYEGLEVISPTEFEVVLYLNQMGVFNFVDDGSLPGCAVLKLSDGRKRSMSLWVEFITASGYLSARKIRSRFQTLVAQAVDKCSYRDVVKMIADTSEVKLRIRERYVVQITPAFKCTGIWPRSAAQWPMPHIPWPGPNRVAEVKAEGFNLLSKECYSLTGKQSSAESDAWVLQFGEAENRLLMGGCRNKCLSVLKTLRDRHLELPGQPLNNYHMKTLLLYECEKHPRETDWDESCLGDRLNGILLQLISCLQCRRCPHYFLPNLDLFQGKPHSALESAAKQTWRLAREILTNPKSLDKL
FLJ31103
MAB21L2