Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 457639-26-8 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Industry Type | NSAIDS |
| Menge | 10 mg geliefert |
| Güte | Analysenstandard |