Learn More
Emma Safety Footwear Mace M Sicherheitsschuhe
Ein hervorragender Schuh zum Verzinken und Schweißen von Metall. Geschlossene Frontklappe schützt vor Streufunken und heißen Metallsplittern. Hydro-Tec™ Sanitized Silver hält die Füße trocken und frisch.
Marke: Emma Safety Footwear MM50486340
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.89000kg
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Duo/HRO
- Narbenleder
- Hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
40 |
Schnüre | |
Mace M | |
Leder | |
Steel |