Learn More
Hellma™ Makrozelle
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™Präzisionsmakroküvetten sorgen für eine optisch hervorragende Transparenz.
107.00 € - 176.00 €
Spezifikation
Typ Makrozelle
Kapazität (metrisch) 3.5 mL
Menge 1 Packung
Schichtdicke 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektro-Photometer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schichtdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schichtdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10484871
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hellma™
6030-UV-10-531
10 mm
107.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11776284
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hellma™
6030-UV-10-531
10 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit flachem Deckel
  • Wellenlängen von 360 bis 2500 nm
  • Hergestellt aus optischem Glas
Spezifikation
Spezifikation
Makrozelle
1 Packung
Spektro-Photometer
Rechtwinklig
3.5 mL
10 mm
Spektroskopie