Learn More
Hellma Makroküvette, 110-QX
Hochreine Quarzglasküvette mit PTFE-Stopfen.
267.00 € - 289.00 €
Spezifikation
Material | Quarzglas |
---|---|
Verschlussmaterial | PTFE |
Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
Dicke (metrisch) | Basisdicke: 1.5 mm |
Enthält | PTFE-Stopper |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10770723
|
Hellma
110-1-46 |
350 μl | 1 mm |
289.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10721431
|
Hellma
110-5-46 |
1750 μl | 5 mm |
267.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Konstruktion aus hochreinem Quarzglas
- UV/VIS/NIR-Bereich
- PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Quarzglas | |
9.5 mm | |
PTFE-Stopper | |
200 – 3500 nm |
PTFE | |
Basisdicke: 1.5 mm | |
1/Pckg. | |
12,5 mm |