Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Wandhalterungen
Diese Wandhalterungen bieten eine sichere und stabile Aufbewahrung Ihrer MACROMAN™ Pipettierhilfen.
60.15 € - 93.70 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Typ | Wandbefestigung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MACROMAN™ Pipettierhilfe |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15891727
|
Gilson™
F107201 |
Schraube/Klebeband |
60.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15801737
|
Gilson™
F107202 |
Magnetisch |
93.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hält Pipettenregler von stark frequentierten Werkbänken und Arbeitsflächen fern
- Erhältlich in Magnet- und Schraubenausführung
- Zubehör für MACROMAN Pipettenregler
- Individuelle Lieferung
Spezifikation
Schwarz | |
Wandbefestigung | |
Lagerung | |
MACROMAN™ Pipettierhilfe |