missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macrophage Antibody (RM0029-11H3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18066197 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18066197 100 μg 100 Mikrogramm
18085257 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18066197 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP212436100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Macrophage Monoclonal specifically detects Macrophage in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Macrophage
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0029-11H3
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, CyTOF-ready
Zusammensetzung A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
Gen-Alias EC 5.3.2.1, EC 5.3.3.12, GIFmacrophage migration inhibitory factor, GLIF, Glycosylation-inhibiting factor, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor), MMIF, Phenylpyruvate tautomerase
Wirtsspezies Rat
Immunogen Isolated mouse macrophages
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Rekonstitution Reconstitute with 0.4 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/ml.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.