missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MafF Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18243877 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18243877 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18243877 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP287771

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MafF Polyclonal specifically detects MafF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MafF
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Alias hMafF, transcription factor MafF, U-Maf, v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family protein F, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma (avian) oncogene family, protein F, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog F, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog F (avian)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human MafF
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23764
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.