Learn More
MP BIOMEDICALS MagBeads FastRNA Gebrauchsfertiges Kit für FFPE MPure-32 96 Vorbereitungskurse
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
MagBeads FastRNA Das Kit für FFPE basiert auf der Reinigungsmethode von hochbindenden magnetischen Partikeln. Die Probe wird lysiert und verdaut. RNA wird in das Lysat freigesetzt.
Nach Zugabe von Magnetpartikeln und Bindemittellösung:
- RNA wird an der Oberfläche magnetischer Partikel adsorbiert.
- Verunreinigungen wie Proteine werden ohne Adsorption entfernt.
Die adsorbierten Partikel wurden gewaschen mit:
- Waschpuffer zum Entfernen von Proteinen und Verunreinigungen
- Ethanol zur Entfernung von Salzen
Schließlich wurde die RNA mit Elutionspuffer eluiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Probentyp | Gewebe, Zellen, Blut und andere klinische Proben, Cells, Blood, Other Clinical Samples |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Extraktion |
| Anzahl Proben | 96 Preps |
| Produkttyp | RNA-Kit für FFPE |
Sicherheit und Handhabung
- (MPure-32) MagBeads FastRNA Kit for FFPE
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride