Learn More
MP Biomedicals™ Magbeads FastRNA Kit für FFPE
Artikelnummer. 17742448 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
192 Aufreinigungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17742448 192 Aufreinigungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17742448 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116573192
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das MagBeads FastRNA Kit für FFPE ist für die schnelle Extraktion von RNA aus Gewebe, Zellen, Blut und anderen klinischen Proben vorgesehen. RNA kann direkt für RT-PCR, quantitative RT-PCR usw. verwendet werden.
Das MagBeads FastRNA Kit für FFPE basiert auf der Aufreinigungsmethode hochbindender Magnetpartikel:
  • Die Probe wird lysiert und verdaut
  • RNA wird in das Lysat freigesetzt
  • Nach Zugabe von magnetischen Partikeln und Bindungslösung wird RNA an der Oberfläche von magnetischen Partikeln adsorbiert, und Verunreinigungen wie Proteine werden ohne Adsorption entfernt
  • Die adsorbierten Partikel wurden mit Waschpuffer gewaschen, um die Proteine und Verunreinigungen zu entfernen, und mit Ethanol gewaschen, um Salze zu entfernen
  • Schließlich wurde die RNA mit Elutionspuffer eluiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Bausatz
Isolation Technology Magnetic Bead
Umfang Mini
Probentyp FFPE
Sequencing Type DNA- und RNA-Sequenzierung
Anzahl Reaktionen 192 Aufreinigungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magbeads FastRNA Kit for FFPE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K