missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
MAGEA1 Polyclonal antibody specifically detects MAGEA1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MAGEA1 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | Antigen MZ2-E, Cancer/testis antigen 1.1, cancer/testis antigen family 1, member 1, CT1.1melanoma antigen family A 1, MAGE-1 antigen, MAGE1A, MAGE1melanoma antigen MAGE-1, melanoma antigen family A, 1 (directs expression of antigen MZ2-E), melanoma-associated antigen 1, melanoma-associated antigen MZ2-E, MGC9326 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-309 of human MAGEA1 (NP_004979.3).,, Sequence:, MSLEQRSLHCKPEEALEAQQEALGLVCVQAATSSSSPLVLGTLEEVPTAGSTDPPQSPQGASAFPTTINFTRQRQPSEGSSSREEEGPSTSCILESLFRAVITKKVADLVGFLLLKYRAREPVTKAEMLESVIKNYKHCFPEIFGKASESLQLVFGIDVKEADPTGHSYVLVTCLGLSYDGLLGDNQIMPKTGFLIIVLVMIAMEGGHAPEEEIWEELSVMEVYDGREHSAYGEPRKLLTQDLVQEKYLEYRQVPDSDPARYEFLWGPRALAETSYVKVLEYVIKVSARVRFFFPSLREAALREEEEGV |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?