Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Magic Touch Eiseimer
Unter normalen Anwendungsbedingungen praktisch unzerbrechlich. Bel Art™ Magic Touch™ Eisbehälter gewährleisten dank ihrer hervorragenden Isolationseigenschaften optimale Umgebungsbedingungen zur Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben.
80.33 € - 98.26 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung von Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämmen oder flüssigem Stickstoff. |
---|---|
Material | Polymerchemie |
Typ | Eisbehälter |
Temperaturbereich | –196 bis 90 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12358687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-4092 |
4 l | Schwarz |
98.26 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12348687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-4091 |
4 l | Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12328687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-2092 |
2,5 l | Schwarz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12318687
|
Bel-Art™ Scienceware™
M18848-2091 |
2,5 l | Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -196 bis 100 °C (-321 bis 212 °F)
- Für Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Mischungen oder flüssigen Stickstoff
- Keine Kondenswasserbildung
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Gerüchen
- Expandierter Polymerschaum ist chemikalienbeständig
- Bei normalem Gebrauch nahezu unzerbrechlich
- Bördelrand für bessere Griffigkeit beim Tragen
- In den Deckel können Löcher für Thermometer, Kühlschlangen, Kolben usw. geschnitten werden
- Lieferbar in 2 Größen
- Runde schwimmende Gestelle für 1.5 und 15 ml-Röhrchen lieferbar
Spezifikation
Verwendung von Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämmen oder flüssigem Stickstoff. | |
Polymerchemie | |
Eisbehälter | |
–196 bis 90 °C |