Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Laminator Uno
Codice prodotto. 30067317
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Blau
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30067317
Marca: Brady 321957
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The Magicard Prima 8 provides a compact, reliable, robust solution for instant issuance and lamination. Using a retransfer printing process, images are printed onto thin film then heat transferred onto the card surface, producing a high-resolution glossy image, printed over the edge of the card.
  • Add this laminator to the Prima 8 Uno and print and laminate your cards in one go
  • Provide extra protection to your card by applying an overlaminate over the print
  • Visual security - Holographic laminates and UV film options
Specifica
Produkttyp Printer
Farbe Weiß, Blau
Displaytyp Monocolor LCD
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Länge (angloamerikanisch) 18.7 in.
Breite (angloamerikanisch) 8.3 in.
Länge (metrisch) 475.5 mm
Breite (metrisch) 211.5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9.8 in.
Höhe (metrisch) 248 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18.7 in.
Tiefe (metrisch) 475.5 mm
Farbfunktion Full Color
Beschreibung Magicard Prima 8 Laminator Uno card printer
Enthält This Prima 8 Laminator ships with an Instruction Manual, 2 Power Cords (UK and EU plug), a Connection Adapter, a Cleaning Card and a Bobbin.
Sprachen English
Modell Prima 8 Laminator
Auflösung 600 dpi
Anschlusstypen USB, Ethernet
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 8, Windows™ 7, Windows™ Server 2016, Windows™ Server 2012
Gewicht (metrisch) 4.7 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Menge 1 Ea.
Gewährleistung 3 year MagiCover Plus
Kennwerte der Stromversorgung AC Adaptor
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number PRIMA451
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato