Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Laminator Uno
Beschreibung
- Ergänzen Sie den Prima 8 Uno mit diesem Laminiergerät und drucken und laminieren Sie Ihre Karten in einem Arbeitsgang.
- Bieten Sie Ihrer Karte zusätzlichen Schutz, indem Sie eine Laminierfolie über den Druck aufbringen.
- Visuelle Sicherheit – Holografische Laminate und UV-Folienoptionen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Displaytyp | Einfarbiger LCD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
| Material | Kunststoff |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 18,7 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 8,3 in. |
| Länge (metrisch) | 475.5 mm |
| Breite (metrisch) | 211.5 mm |
| Mehr anzeigen |