Learn More
JULABO™ Magio MX-BC6 Heizthermostat
Artikelnummer. 16866143
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
16866143 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16866143 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9033506
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Geräte verfügen über besonders leistungsstarke Druck- und Saugpumpen, um die anspruchsvollsten Anforderungen an die Temperaturregelung externer Anwendungen zu erfüllen.
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • Analoge Schnittstellen (Zubehör)
  • Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
  • Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
  • Durchflussrate 16 ... 31 l/min, Druck 0,24 ... 0,92 bar, Ansaugung 0,03 ... 0,4 bar
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
  • Starke Heizleistung von 3 kW (MX-Z) und 2 kW (MS-Z)
  • Badetank mit hochwertiger thermischer Dämmung
  • Ethernet
  • Modelle für interne und externe Anwendungen von 3 bis 26 Liter
  • Großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
  • Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
Spezifikation
Umgebungstemperatur 10°C bis 40°C
Kapazität (metrisch) 4,5 bis 6 l
Zertifizierung/Konformität DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikation USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Temperaturbereich 20 bis 300 °C
Display 7 in. TFT Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizbad
Heizleistung 3 kW
Material Edelstahl
Max. Druck 0,24 bis 0,92 bar
Max. Absaugung -0,03 bis -0,4 bar
Modell Magio MX-BC6
Pumpenkapazität 16 bis 31 l/min.
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (L x B x H) 24 x 44 x 47 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 13 x 15 x 20 cm
Gewicht (metrisch) 12,8 kg
Spannung 230 V