Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ Bacteria and Fungal Lysis Buffer
Artikelnummer. 17924741 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
Bis zu 1.000 Reaktionen
Bis zu 100 Reaktionen
Packungsgröße:
5 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
17924741 Bis zu 100 Reaktionen 5 Milliliter
17914731 Bis zu 1.000 Reaktionen 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Artikelnummer. 17924741 Lieferant Applied Biosytstems™ Lieferanten-Nr. A59053
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer is specifically designed to enable lysis and nucleic acid recovery from the most challenging pathogens, such as gram-positive bacteria, yeast, and fungi.
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer is specifically designed to enable lysis and nucleic acid recovery from the most challenging pathogens, such as gram-positive bacteria, yeast, and fungi. It is designed to be used in conjunction with MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ Magnetisch
Farbe Klar
Inhalt und Lagerung Store at –15 to –25°C.
Format Flasche
Isolation Technology Perlen
Probentyp Swabs in Transport Media, Speichel, Urine, Serum, Plasma
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle
Hauptbedienfelder Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
Anzahl Reaktionen Bis zu 100 Reaktionen
Nukleinsäuretyp DNA/RNA
Produktlinie MagMAX
Produkttyp Reagenz
Menge 5 mL
Probenvolumen 200–400 μL
Versandbedingung Trockeneis
Ziel Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid