Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Sequential DNA/RNA Kit and Reagents
Artikelnummer. 30054611 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
DNA-Lyse/Bindungslösung
Proteinase-Verdaupuffer
RNA-Bindungslösung
RNA-Waschlösung I Konzentrat
Sequenzielle Bindungs-Beads
Sequenzielle DNA-Waschlösung I
Sequenzielle DNase I
Sequenzielle Proteinase K
Sequenzieller DNA-Elutionspuffer
Sequenzieller DNase-Puffer
Sequenzieller RNA-Elutionspuffer
Sequenzielles DNA/RNA-Kit
Packungsgröße:
0.40 Milliliter
1 Stück
120 Milliliter
16 Milliliter
24 Milliliter
300 Milliliter
32 Milliliter
4 Milliliter
40 Milliliter
462 Milliliter
6 Milliliter
80 Milliliter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
30054611 Sequenzielles DNA/RNA-Kit 1 Stück
30054606 DNA-Lyse/Bindungslösung 80 Milliliter
30054646 Sequenzielle DNA-Waschlösung I 300 Milliliter
30054466 Sequenzieller DNA-Elutionspuffer 40 Milliliter
30054784 RNA-Bindungslösung 120 Milliliter
30054576 RNA-Waschlösung I Konzentrat 462 Milliliter
30054602 Sequenzieller RNA-Elutionspuffer 32 Milliliter
30054388 Sequenzielle DNase I 0.40 Milliliter
30054692 Sequenzieller DNase-Puffer 4 Milliliter
30054791 Sequenzielle Proteinase K 6 Milliliter
30054696 Sequenzielle Bindungs-Beads 16 Milliliter
30054407 Proteinase-Verdaupuffer 24 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Artikelnummer. 30054611 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A65309
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
An automated solution for the sequential isolation of both high-quality genomic DNA and total RNA from whole blood or bone marrow samples, when paired with a KingFisher purification system.
The MagMAX Sequential DNA/RNA kit and reagents, when paired with a KingFisher purification system, are an automated solution for the sequential isolation of both high-quality genomic DNA and total RNA from whole blood or bone marrow samples. This innovative kit and standalone reagents eliminate the need to purchase and run separate DNA and RNA purification kits, streamlining your workflow and maximizing efficiency.
The MagMAX Sequential DNA/RNA kit and reagents, when paired with a KingFisher purification system, are an automated solution for the sequential isolation of both high-quality genomic DNA and total RNA from whole blood or bone marrow samples. This innovative kit and standalone reagents eliminate the need to purchase and run separate DNA and RNA purification kits, helping streamline your workflow and maximizing efficiency.
Features of the MagMAX Sequential DNA/RNA Kit include:
  • Test utilization management—obtain more information using minimal sample volume to help preserve precious samples
  • Versatile workflow solutions—flexible workflow enables low- to high-throughput sample processing and various sample input volume formats
  • Easy identification—color-coded lid labels enable quick reagent identification, helping to minimize the risk of costly errors
  • Sequential DNA and RNA isolation—obtain high-quality genomic DNA and total RNA from the same blood or bone marrow sample
  • Compatible with KingFisher instruments—for a streamlined, automated workflow solution
  • Expand hematologic research—separate, ready-to-use DNA and RNA eluates for use in broad range of downstream applications
  • Available as stand-alone products—reagents available in larger volume bottles sold separately
Made for KingFisher purification systems
The MagMAX Sequential DNA/RNA Kit is compatible with the KingFisher Duo Prime, KingFisher Flex, and KingFisher Apex purification systems, allowing for a semi-automated workflow with a total turnaround time in about 2.5 hours. By isolating genomic DNA and total RNA from a single sample in one sequential workflow, the MagMAX Sequential DNA/RNA Kit simplifies nucleic acid purification for a broad range of molecular downstream applications, such as PCR and sequencing. This all-in-one kit is an excellent choice for researchers seeking an automated, efficient workflow that delivers reliable results from limited sample material.
Working with higher throughput sample numbers or input volumes?
The MagMAX Sequential DNA/RNA Kit reagents are also available as stand-alone products sold separately. These reagents come in larger volumes to facilitate high-throughput sample processing and accommodate higher sample input volumes. When purchased as a set of eleven stand-alone reagents, users will have sufficient MagMAX Sequential DNA/RNA reagent volumes to process 440 samples ranging from 200–500 μL each.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Whole Blood, Bone Marrow
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Duo Prime, Flex, or Apex purification systems
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molecular applications, including qPCR and sequencing
Nukleinsäuretyp Genomic DNA, Total RNA, miRNA
Produktlinie MagMAX
Produkttyp Sequenzielles DNA/RNA-Kit
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Durchsatz Flexible