Learn More
Magnesium, ≥99.9 %, (Spurenmetallbasis), Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222356
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
Magnesium
[Mg]
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
Magnesium
[Mg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium
Namenshinweis 99.9+%
Schmelzpunkt 651.0°C
Siedepunkt 1107.0°C
Dichte 1.74g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Strukturformel Mg
Menge 500 g
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Flammpunkt 500°C
Formelmasse 24.3
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Späne
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.