Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Kristalle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10301071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10301071 5 g Glasflasche 5 Gramm
10657031 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10637464 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10301071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
MDL-Nummer MFCD00149214
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-Name Magnesium(2+) Diacetat Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Merck Index 15, 5718
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 214.46
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke