Learn More
Magnesium-Aluminium-Zink-Platte, Legierung AZ31B, 6.35 mm (0.25 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014066.RF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Magnesium Aluminum Zinc plate, Alloy AZ31B | |
Mg:Al:Zn; 96:3:1 wt% | |
30 x 30 cm | |
Odorless | |
Platte |
6.35mm (0.25 in.) thick | |
MFCD01074901 | |
Insoluble in water. | |
≈994g/30x30cm |
RUO – Nur für Forschungszwecke