Learn More
Magnesiumbromid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089582
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
7789-48-2
Br2Mg
184.11
MFCD27995637
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
82241
Magnesium;dibromid
[Mg++].[Br-].[Br-]
7789-48-2
Br2Mg
184.11
MFCD27995637
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
82241
Magnesium;dibromid
[Mg++].[Br-].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium bromide
Schmelzpunkt 711.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Strukturformel MgBr2
Fieser 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199
Merck Index 15,5723
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1015g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 184.11
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.