Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, ≥99.0 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Catalog Number p-7120529
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridhexahydrat
Schmelzpunkt 117 °C
Farbe Farblos
pH 5.0 bis 6.5 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel MgCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 203.3 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.57 g/cu.cm bei 20 °C