Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99 %
Catalog Number p-4813527
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 117,0 °C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie