Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44424
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7791-18-6
Cl2H12MgO6
203.30
MFCD00149781
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride Hexahydrate
Schmelzpunkt 117°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) 99.0 to 102.0% (Complexometry)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >106°C