Learn More
Alfa Aesar™ Magnesiumfluorid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 040755.09
Weitere Details : CAS : 7783-40-6 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325057
  • 179.00 € / 10 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7783-40-6
MFCD00011108
Spezifikation
Magnesium fluoride
(Metallbasis)
MFCD00011108
Soluble in water,nitric acid. Insoluble in ethanol.
Pulver
Puratronic™
Odorless
Weiß
10g
7783-40-6
MgF2
14,5665
62.3
99.99%
3.148 g/mL
1.35-1.38
1261°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation