Learn More
Magnesiumfluorid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051211
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7783-40-6
F2Mg
62.30
MFCD00011108
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) difluoride
[F-].[F-].[Mg++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7783-40-6
F2Mg
62.30
MFCD00011108
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) difluoride
[F-].[F-].[Mg++]
Used in optics, space telescopes. Most commonly used on the surfaces of optical elements as inexpensive anti-reflective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium fluoride
Schmelzpunkt 1261°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel MgF2
Merck Index 14,5665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,nitric acid. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 62.3
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.35-1.38
Dichte 3.148 g/mL