missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumfolie, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4412895
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
Magnesium
[Mg]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
Magnesium
[Mg]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium foil
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Menge 25 x 25 mm

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'