Learn More
Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10608391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10608391 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10339100 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10608391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 264780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-75-4
Summenformel H7MgO7P
Molekulargewicht (g/mol) 174.33
MDL-Nummer MFCD00150390
InChI-Schlüssel OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
IUPAC-Name Magnesium;hydrogenphosphat;trihydrat
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Namenshinweis c.p., 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgHPO4·3H2O
Merck Index 14, 5681
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids
Formelmasse 174.34
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.13
Dichte 2.1300g/mL