Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10484121 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10125563 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484121 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423885000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 330.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 89.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Anhaftendes Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel Mg(NO3)2·6H2O
Flammpunkt 93.3°C
Merck Index 15, 5738
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formelmasse 256.4
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.63