missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium Oxide, 97%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. 15642610 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642610 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15632610 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15652610 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15642610 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 24338825G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]

Spezifikation

Siedepunkt 3600°C
Chemischer Name oder Material Magnesium Oxide
Schmelzpunkt 2852°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Strukturformel MgO
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 40.3g/mol
Reinheit (%) 97%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder
Dichte 3.58g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.